Acide 2-bromo-4-chlorobenzoïque ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₄BrClO₂ Point de fusion: 157…161 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00672930 Numéro CAS: 936-08-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |