Imprimer
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H26378.06 H26378.14
H26378.06EA 95.4 EUR
H26378.06 H26378.14
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl ≥98%
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Purity: 98% CAS No.: 1762-34-1 Molecular Formula: C12H12N2 Formula Weight: 184.24 Melting Point: 114-117° Boiling Point: 140°/3mm MDL No.: MFCD01740554
Formule: C₁₂H₁₂N₂
Point d'ébullition: 140 °C (3 mmHg)
Point de fusion: 114…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01740554
Numéro CAS: 1762-34-1