Imprimer
Cérium (IV) sulfate hydraté ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
11323.22 11323.36
11323.22EA 230 EUR
11323.22 11323.36
Cérium (IV) sulfate hydraté ≥99%
Cérium (IV) sulfate hydraté
Purity: 99% CAS No.: 95838-16-7 Molecular Formula: Ce(SO4)2.xH2O Formula Weight: 332.24(anhy) Physical Form: Crystalline Density: 3.01 Melting Point: 195° dec. UN No.: 3085 MDL No.: MFCD00149427
Formule: CeO₈S₂·H₂O
Poids moléculaire: 332.24 g/mol (anhy)
Point de fusion: 195 °C (déc.)
Densité: 3.01
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149427
Numéro CAS: 95838-16-7
EINECS: 237-029-5
ADR: 5.1 III