Imprimer
1,3-Di-o-tolylguanidine ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B25127.14 B25127.22 B25127.36
B25127.14EA 30.1 EUR
B25127.14 B25127.22 B25127.36
1,3-Di-o-tolylguanidine ≥99%
1,3-Di-o-tolylguanidine
Purity: 99% CAS No.: 97-39-2 Molecular Formula: C15H17N3 Formula Weight: 239.32 Melting Point: 176-178° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00008513
Formule: C₁₅H₁₇N₃
Point de fusion: 176…178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008513
Numéro CAS: 97-39-2
EINECS: 202-577-6
UN: 2811
ADR: ,