Cesium wolframate ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99.9%
CAS No.: 13587-19-4
Molecular Formula: Cs2O4W
Formula Weight: 513.66
Physical Form: -200 Mesh Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White to off-white
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00049438
Formule:
Cs₂O₄W Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00049438 Numéro CAS: 13587-19-4 EINECS: 237-019-0 |