1,4-Oxazepane hydrochloride ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 178312-62-4
Molecular Formula: C5H11NO.HCl
Formula Weight: 137.61
Melting Point: 158-164°
MDL No.: MFCD02683070
Formule:
C₅H₁₂ClNO Point de fusion: 158…164 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02683070 Numéro CAS: 178312-62-4 |