4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol
Formule:
C₇H₁₄OSi Point d'ébullition: 97…98 °C (24 mmHg) Densité: 0,854 g/cm³ Point éclair: 60 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00190217 Numéro CAS: 2117-12-6 UN: 1993 ADR: 3,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4540 to 1.4560 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |