Imprimer
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-2-ol ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(Trimethylsilyl)but-3-yn-2-ol
L14815.06 L14815.14
L14815.06EA 74 EUR
L14815.06 L14815.14
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-2-ol ≥97%
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-2-ol
Purity: 97% CAS No.: 6999-19-5 Molecular Formula: C7H14OSi Formula Weight: 142.27 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 57°(135°F) Refractive Index: 1.4460 Boiling Point: 126-129° Beilstein Reference: 1923632 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00190213
Formule: C₇H₁₄OSi
Point d'ébullition: 126…129 °C
Densité: 0,846
Point éclair: 57 °C (135 °F)
Numéro MDL: MFCD00190213
Numéro CAS: 6999-19-5
ADR: 3,III