Imprimer
1,3-Dimethylimidazolium dimethylphosphate ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,3-Dimethylimidazolium Dimethyl Phosphate
H27788.18 H27788.06
H27788.18EA 199 EUR
H27788.18 H27788.06
1,3-Dimethylimidazolium dimethylphosphate ≥98%
1,3-Dimethylimidazolium dimethylphosphate
Purity: 98% CAS No.: 654058-04-5 Molecular Formula: C7H15N2O4P Formula Weight: 222.18 MDL No.: MFCD08275369
Formule: C₇H₁₅N₂O₄P
Poids moléculaire: 222.18 g/mol
Densité: 1.277
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08275369
Numéro CAS: 654058-04-5