Imprimer
1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-1-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
H32650.03 H32650.06 H32650.14
H32650.03EA 25.8 EUR
H32650.03 H32650.06 H32650.14
1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene ≥98%
1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Purity: 98% CAS No.: 286932-57-8 Molecular Formula: C7H3BrF4O Formula Weight: 259.00 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to yellow MDL No.: MFCD02181186
Formule: C₇H₃BrF₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02181186
Numéro CAS: 286932-57-8