Potassium acétate hydraté ≥99.997% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99.997%
CAS No.: 254966-93-3
Molecular Formula: CH3CO2K.xH2O
Formula Weight: 98.15(anhy)
Physical Form: Crystalline
Appearance: White
MDL No.: MFCD00012458
Formule:
C₂H₃KO₂·H₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012458 Numéro CAS: 254966-93-3 EINECS: 204-822-2 |