Imprimer
5-Cyano-2-methylpyridine ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Methylnicotinonitrile, 5-Cyano-2-picoline
L09875.03 L09875.06
L09875.03EA 37.7 EUR
L09875.03 L09875.06
5-Cyano-2-methylpyridine ≥99%
5-Cyano-2-methylpyridine
Purity: 99% CAS No.: 3222-48-8 Molecular Formula: C7H6N2 Formula Weight: 118.14 Melting Point: 83-87° Boiling Point: 216-217° MDL No.: MFCD00038042
Formule: C₇H₆N₂
Point d'ébullition: 216…217 °C
Point de fusion: 83…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038042
Numéro CAS: 3222-48-8