Imprimer
Bleu noir d'ériochrome B
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
J63396.22 J63396.36
J63396.22EA 35.7 EUR
J63396.22 J63396.36
Bleu noir d'ériochrome B
Bleu noir d'ériochrome B
CAS No.: 3564-14-5 Molecular Formula: C20H13N2NaO5S Formula Weight: 416.39 Physical Form: Powder Appearance: Brown to black
Formule: C₂₀H₁₃N₂NaO₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003934
Numéro CAS: 3564-14-5
EINECS: 222-639-6