Sodium stannate hydraté, Qualité Réactif
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Sodium tin(IV) oxide is used as a mordant, fire retardant textiles.
CAS No.: 12058-66-1
Molecular Formula: Na2SnO3.xH2O
Formula Weight: 212.67(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Air Sensitive
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8677
MDL No.: MFCD00014241
Formule:
Na₂O₃Sn·H₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014241 Numéro CAS: 12058-66-1 EINECS: 235-030-5 Indice Merck: 14,8677 |