Imprimer
Potassium stannate trihydrate ≥95% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Potassium tin(IV) oxide trihydrate
14015.30 14015.A1
14015.30EA 50.2 EUR
14015.30 14015.A1
Potassium stannate trihydrate ≥95% (base métaux)
Potassium stannate trihydrate
Purity: 95+% CAS No.: 12125-03-0 Molecular Formula: K2SnO3.3H2O Formula Weight: 298.94 (244.89anhy) Physical Form: Crystalline Odour: Odourless MDL No.: MFCD00150391
Formule: K₂O₃Sn·3H₂O
Poids moléculaire: 298.94 g/mol (244.89 anhy)
Point de fusion: 140 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150391
Numéro CAS: 12125-03-0
EINECS: 235-255-9