Imprimer
3-Cyano-4-methylaniline 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H61422.06 H61422.14
H61422.06EA 99.6 EUR
H61422.06 H61422.14
3-Cyano-4-methylaniline 97%
3-Cyano-4-methylaniline
Formule: C₈H₈N₂
Point de fusion: 88…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017608
Numéro CAS: 50670-64-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III