Imprimer
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): N-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea
L12355.03 L12355.06
L12355.03EA 44.7 EUR
L12355.03 L12355.06
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea ≥98%
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea
Purity: 98% CAS No.: 1736-72-7 Molecular Formula: C8H7F3N2S Formula Weight: 220.22 Odour: Odourless Melting Point: 142-146° Beilstein Reference: 2695479 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00041189
Formule: C₈H₇F₃N₂S
Poids moléculaire: 220.22 g/mol
Point de fusion: 142…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041189
Numéro CAS: 1736-72-7
ADR: 6.1 III