Lead zirconium titanium oxide (∼30 wt% Oxide) précurseur polymérique
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Lead zirconate titanate
CAS No.: 12626-81-2
Physical Form: Semi-solid/viscous liquid
Appearance: Pale yellow
Solubility: Soluble in alcohols
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00212270
Used in piezoelectric devices and electro-optic devices
Formule:
PbZr(1-x)TixO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00212270 Numéro CAS: 12626-81-2 EINECS: 235-727-4 UN: 1993 ADR: 3,III |