2-Nitroterephthalic acid 1-methyl ester ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Methyl 2-nitroterephthalate
Purity: 97%
CAS No.: 35092-89-8
Molecular Formula: C9H7NO6
Formula Weight: 225.17
Melting Point: 173-178°
MDL No.: MFCD00024510
Formule:
C₉H₇NO₆ Poids moléculaire: 225.17 g/mol Point de fusion: 173…178 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00024510 Numéro CAS: 35092-89-8 EINECS: 252-360-5 |