D-Phenylalaninol ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
D-Penylalaninol, D(+)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol
Purity: 98%
CAS No.: 5267-64-1
Molecular Formula: C9H13NO
Formula Weight: 151.21
Melting Point: 89-94°
Beilstein Reference: 4665408
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00064298
Formule:
C₉H₁₃NO Point de fusion: 89…94 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064298 Numéro CAS: 5267-64-1 EINECS: 226-086-1 UN: 3259 ADR: 8,III |