Imprimer
3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(3-Bromo-5-fluorophenyl)ethanone
H62977.03 H62977.06
H62977.03EA 164 EUR
H62977.03 H62977.06
3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone 96%
3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone
Purity: 96% CAS No.: 105515-20-6 Molecular Formula: C8H6BrFO Formula Weight: 217.04 Physical Form: Solid
Formule: C₈H₆BrFO
Poids moléculaire: 217.04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847746
Numéro CAS: 105515-20-6