2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-(2-Bromo-6-fluorophenyl)ethanone
Purity: 96%
CAS No.: 928715-37-1
Molecular Formula: C8H6BrFO
Formula Weight: 217.04
Physical Form: Solid
Formule:
C₈H₆BrFO Poids moléculaire: 217.04 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD13193629 Numéro CAS: 928715-37-1 |