tert-Butylacetyl chloride ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98+%
CAS No.: 7065-46-5
Molecular Formula: (CH3)3CCH2COCl
Formula Weight: 134.61
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 21°(69°F)
Refractive Index: 1.4230
Odour: Acrid
Boiling Point: 128-130°
Beilstein Reference: 1740421
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00000737
Formule:
C₆H₁₁ClO Point d'ébullition: 128…130 °C Densité: 0,967 Point éclair: 21 °C (69 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00000737 Numéro CAS: 7065-46-5 EINECS: 230-356-4 ADR: 3,II |