Imprimer
2-Methylbutyryl chloride ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
B22599.06 B22599.14 B22599.22
B22599.06EA 55.4 EUR
B22599.06 B22599.14 B22599.22
2-Methylbutyryl chloride ≥99%
2-Methylbutyryl chloride
Purity: 99% CAS No.: 57526-28-0 Molecular Formula: C5H9ClO Formula Weight: 120.58 Flash Point: 20°(68°F) Refractive Index: 1.4180 Boiling Point: 116-117° UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00041726
Formule: C₅H₉ClO
Point d'ébullition: 116…117 °C
Densité: 0,98
Point éclair: 20 °C (68 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041726
Numéro CAS: 57526-28-0
EINECS: 260-787-3
ADR: 3,II