Imprimer
2-Ethylbutyryl chloride ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
B23774.14 B23774.22
B23774.14EA 105 EUR
B23774.14 B23774.22
2-Ethylbutyryl chloride ≥99%
2-Ethylbutyryl chloride
Purity: 99% CAS No.: 2736-40-5 Molecular Formula: (CH3CH2)2CHCOCl Formula Weight: 134.61 Flash Point: 33°(91°F) Refractive Index: 1.4250 Odour: Acrid Boiling Point: 137-139° UN No.: 3094 MDL No.: MFCD00018812
Formule: C₆H₁₁ClO
Point d'ébullition: 137…139 °C
Densité: 0,980
Point éclair: 33 °C (91 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00018812
Numéro CAS: 2736-40-5
EINECS: 220-359-9
UN: 2920
ADR: 8,II