Imprimer
5-Iodo-2-methoxypyridine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H50135.03 H50135.06
H50135.03EA 156 EUR
H50135.03 H50135.06
5-Iodo-2-methoxypyridine ≥98%
5-Iodo-2-methoxypyridine
Purity: 98% CAS No.: 13472-61-2 Molecular Formula: C6H6INO Formula Weight: 235.03 MDL No.: MFCD07781180
Formule: C₆H₆INO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781180
Numéro CAS: 13472-61-2