2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic Acid
Purity: 98%
CAS No.: 938-96-5
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 130-132°
MDL No.: MFCD00128847
Formule:
C₉H₁₀O₃ Poids moléculaire: 166.18 g/mol Point de fusion: 130…132 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00128847 Numéro CAS: 938-96-5 EINECS: 213-352-7 |