(S)-(-)-3-Hydroxy-3-phenylpropionic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(S)-3-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 36567-72-3
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 117-119°
Beilstein Reference: 3197773
Formule:
C₉H₁₀O₃ Poids moléculaire: 166.18 g/mol Point de fusion: 117…119 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00145262 Numéro CAS: 36567-72-3 |