(S)-(+)-2-Hydroxy-2-phenylpropionic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 98+%
CAS No.: 13113-71-8
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 115-117°
Beilstein Reference: 2208529
Formule:
C₉H₁₀O₃ Point de fusion: 115…117 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00067700 Numéro CAS: 13113-71-8 |