Imprimer
(R)-(+)-3-Hydroxy-3-phenylpropionic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L19040.03 L19040.MD
L19040.03EA 261 EUR
L19040.03 L19040.MD
(R)-(+)-3-Hydroxy-3-phenylpropionic acid ≥98%
(R)-(+)-3-Hydroxy-3-phenylpropionic acid
Purity: 98+% CAS No.: 2768-42-5 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 118-121° Beilstein Reference: 3197772
Formule: C₉H₁₀O₃
Point de fusion: 118…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145219
Numéro CAS: 2768-42-5