4-Bromo-1-butyne ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 38771-21-0
Molecular Formula: C4H5Br
Formula Weight: 132.99
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 24°(75°F)
Refractive Index: 1.481
Boiling Point: 110°
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD10000883
Formule:
C₄H₅Br Point d'ébullition: 110 °C Densité: 1,417 Point éclair: 24 °C (75 °F) |
Numéro MDL:
MFCD10000883 Numéro CAS: 38771-21-0 ADR: 3,III |