1-(2-Phenylethyl)piperazine ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 5321-49-3
Molecular Formula: C12H18N2
Formula Weight: 190.29
Flash Point:
Formule:
C₁₂H₁₈N₂ Point d'ébullition: 276 °C Densité: 1,01 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00040740 Numéro CAS: 5321-49-3 EINECS: 226-186-5 ADR: 8,III |