Imprimer
Benzyl phenyl ether ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
B22539.06 B22539.14 B22539.22
B22539.06EA 62 EUR
B22539.06 B22539.14 B22539.22
Benzyl phenyl ether ≥97%
Benzyl phenyl ether
Purity: 97% CAS No.: 946-80-5 Molecular Formula: C6H5CH2OC6H5 Formula Weight: 184.24 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 37-40° Boiling Point: 286-287° Beilstein Reference: 2045713 MDL No.: MFCD00020660
Formule: C₁₃H₁₂O
Point d'ébullition: 286…287 °C
Point de fusion: 37…40 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020660
Numéro CAS: 946-80-5