Imprimer
15-Hydroxypentadecanoic acid ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
B21670.03 B21670.06
B21670.03EA 69.4 EUR
B21670.03 B21670.06
15-Hydroxypentadecanoic acid ≥99%
15-Hydroxypentadecanoic acid
Purity: 99+% CAS No.: 4617-33-8 Molecular Formula: C15H30O3 Formula Weight: 258.40 Melting Point: 84-88° Beilstein Reference: 1240100
Formule: C₁₅H₃₀O₃
Point de fusion: 84…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039535
Numéro CAS: 4617-33-8
EINECS: 225-026-1