Imprimer
1-Isopropyl-4-piperidone ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A11480.09 A11480.18 A11480.30
A11480.09EA 31.3 EUR
A11480.09 A11480.18 A11480.30
1-Isopropyl-4-piperidone ≥99%
1-Isopropyl-4-piperidone
Purity: 99% CAS No.: 5355-68-0 Molecular Formula: C8H15NO Formula Weight: 141.22 Refractive Index: 1.4655 Boiling Point: 100-101°/27mm MDL No.: MFCD00038035
Formule: C₈H₁₅NO
Point d'ébullition: 100…101 °C (27 mmHg)
Densité: 0,950
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038035
Numéro CAS: 5355-68-0
EINECS: 226-339-6