Imprimer
4,4'-Difluorobenzhydryl chloride ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chloro bis-(4-fluorophenyl)methane, 4,4-Difluorodiphenylmethylchloride
A11226.06 A11226.09 A11226.18
A11226.06EA 44 EUR
A11226.06 A11226.09 A11226.18
4,4'-Difluorobenzhydryl chloride ≥98%
4,4'-Difluorobenzhydryl chloride
Purity: 98% CAS No.: 27064-94-4 Molecular Formula: C13H9ClF2 Formula Weight: 238.66 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5570 Boiling Point: 126-128°/1mm Beilstein Reference: 2052680 UN No.: 1760 MDL No.: MFCD00044329
Formule: C₁₃H₉ClF₂
Poids moléculaire: 238.66 g/mol
Point d'ébullition: 126…128 °C (1 mmHg)
Densité: 1.280
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044329
Numéro CAS: 27064-94-4
EINECS: 248-201-4
ADR: 8 III