4-(Chloromethyl)-1,2-diphenylethane ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 80676-35-3
Molecular Formula: C15H15Cl
Formula Weight: 230.73
Melting Point: 38-42°
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD02093918
Formule:
C₁₅H₁₅Cl Point de fusion: 38…42 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02093918 Numéro CAS: 80676-35-3 ADR: 8,III |