Zinc chlorure hydraté ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 7646-85-7
Molecular Formula: Cl2Zn.xH2O
Formula Weight: 136.29(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Appearance: White
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,10132
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011295
Formule:
Cl₂Zn·H₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011295 Numéro CAS: 7646-85-7 EINECS: 231-592-0 UN: 3260 ADR: 8,III Indice Merck: 14,10132 |