Imprimer
1-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclohexanecarboxylic acid, 1-(4-Chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
L05336.06 L05336.14
L05336.06EA 45.8 EUR
L05336.06 L05336.14
1-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
1-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid
Purity: 95% CAS No.: 58880-37-8 Molecular Formula: C13H15ClO2 Formula Weight: 238.71 Melting Point: 151-153° Beilstein Reference: 3297868
Formule: C₁₃H₁₅ClO₂
Point de fusion: 151…153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019350
Numéro CAS: 58880-37-8
EINECS: 261-481-2