Imprimer
2-Acetyl-6-bromopyridine ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H55981.03 H55981.06
H55981.03EA 68 EUR
H55981.03 H55981.06
2-Acetyl-6-bromopyridine ≥97%
2-Acetyl-6-bromopyridine
Purity: 97% CAS No.: 49669-13-8 Molecular Formula: C7H6BrNO Formula Weight: 200.03 Melting Point: 51-55° MDL No.: MFCD00272200
Formule: C₇H₆BrNO
Point de fusion: 51…55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272200
Numéro CAS: 49669-13-8