Imprimer
1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): DL-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthalenemethanol, 1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanol
331500050 331500250
ACRO331500050EA 102 EUR
ACRO331500050 ACRO331500250
1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol 98%
1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol
Formule: C₁₃H₁₄O₂
Point de fusion: 111…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632581
Numéro CAS: 77301-42-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 114 °C
HPLC ≥97.5 %