Imprimer
1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B24600.14 B24600.22
B24600.14EA 76.7 EUR
B24600.14 B24600.22
1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol
1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol
CAS No.: 6410-10-2 Molecular Formula: C16H11N3O3 Formula Weight: 293.28 Melting Point: 248-252° Beilstein Reference: 680469 MDL No.: MFCD00003908
Formule: C₁₆H₁₁N₃O₃
Point de fusion: 248…252 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003908
Numéro CAS: 6410-10-2
EINECS: 229-093-8