Nickel(II) wolframate ≥99.9% (base métaux sauf Co) (max. 100 ppm Co)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 14177-51-6
Molecular Formula: NiWO4
Formula Weight: 306.53
Physical Form: -100 Mesh Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016268
Formule:
NiO₄W Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016268 Numéro CAS: 14177-51-6 EINECS: 238-032-4 |