Manganese(II) wolframate 99,9 Metals basis
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Manganese(II) tungsten oxide
Purity: 99.9%
CAS No.: 14177-46-9
Molecular Formula: MnWO4
Formula Weight: 302.79
Physical Form: -200 Mesh Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00014212
Formule:
MnO₄W Poids moléculaire: 302.79 g/mol Densité: 7.23 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014212 Numéro CAS: 14177-46-9 |