Tantalum tris(diethylamido)-tert-butylimide ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Dans une ampoule sous argon
Purity: 99.99%
CAS No.: 169896-41-7
Molecular Formula: C16H39N4Ta
Formula Weight: 468.48
Physical Form: Liquid, Ampouled under argon
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Yellow
Boiling Point: 90°/0.1mm
UN No.: 3129
MDL No.: MFCD02684506
Precursor for TaN
Formule:
C₁₆H₃₉N₄Ta Point d'ébullition: 90 °C (0,1 mmHg) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02684506 Numéro CAS: 169896-41-7 UN: 3129 ADR: 4.3,II |