Imprimer
Sodium phenoxide trihydrate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sodium phenolate trihydrate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.20873.0100 8.20873.0500
8.20873.0100EA 54.6 EUR
8.20873.0100 8.20873.0500
Sodium phenoxide trihydrate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Sodium phenoxide trihydrate
Formule: C₆H₅NaO·3H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149636
Numéro CAS: 156150-40-2
EINECS: 205-347-3
UN: 2905
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 56 - 61 °C
Molar Mass 170.13 g/mol