Imprimer
Biphenyl-4-sulphonyl chloride ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Biphenyl-4-sulphonyl Chloride
B21031.06 B21031.14 B21031.22
B21031.06EA 72.1 EUR
B21031.06 B21031.14 B21031.22
Biphenyl-4-sulphonyl chloride ≥97%
Biphenyl-4-sulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 1623-93-4 Molecular Formula: C12H9ClO2S Formula Weight: 252.72 Melting Point: 112-117° Boiling Point: 200-205°/6mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00078658
Formule: C₁₂H₉ClO₂S
Point d'ébullition: 200…205 °C (6 mmHg)
Point de fusion: 112…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078658
Numéro CAS: 1623-93-4
EINECS: 216-609-1
ADR: 8,II