4,4'-Biphenyldiboronic acid 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
[1,1'-Biphenyl]-4,4'-diyldiboronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 4151-80-8
Molecular Formula: C12H12B2O4
Formula Weight: 241.85
Melting Point: ca 300° dec.
Beilstein Reference: 2941876
Formule:
C₁₂H₁₂B₂O₄ Point de fusion: ∼ 300 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00151795 Numéro CAS: 4151-80-8 |