Imprimer
2,4-Dimethyl-6-iodoaniline ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Iodo-4,6-dimethylaniline
H51875.03 H51875.06
H51875.03EA 101 EUR
H51875.03 H51875.06
2,4-Dimethyl-6-iodoaniline ≥98%
2,4-Dimethyl-6-iodoaniline
Purity: 98% CAS No.: 4102-54-9 Molecular Formula: C8H10IN Formula Weight: 247.08 Melting Point: 64-65° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD07779005
Formule: C₈H₁₀IN
Point de fusion: 64…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07779005
Numéro CAS: 4102-54-9
ADR: 6.1,III