Imprimer
3,5-Bis(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3,5-Bis(trifluoromethyl)-1,2-diaminobenzene
L18180.06 L18180.03
L18180.06EA 393 EUR
L18180.06 L18180.03
3,5-Bis(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine
Purity: 97% CAS No.: 367-65-7 Molecular Formula: C8H6F6N2 Formula Weight: 244.14 Melting Point: 44-49° Beilstein Reference: 3344332 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD01631430
Formule: C₈H₆F₆N₂
Poids moléculaire: 244.14 g/mol
Point de fusion: 44…49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631430
Numéro CAS: 367-65-7
ADR: 6.1 III